Learn More
Propionamide, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 162671000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 79-05-0 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10001960
  • 92.52€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
79-05-0
73.09
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
6578
propanamide
C3H7NO
MFCD00008039
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
CHEBI:45422
CCC(=O)N
Spécification
Propionamide
Authentic
213.0°C
79.0°C to 83.0°C
97%
96% min. (GC)
C2H5CONH2
02, 243
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propanamide
6578
73.09
97%
>100°C
Flacon en plastique
Blanc à jaune
100g
79-05-0
C3H7NO
MFCD00008039
15, 7938
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
CCC(=O)N
73.09
CHEBI:45422
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Propionamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents