Learn More
Acide propionique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Glass Bottle
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propionic acid |
Densité | 0.9900g/mL |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Glass Bottle |
Formule moléculaire | C3H6O2 |
Formule linéaire | C2H5CO2H |
Indice de réfraction | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm) |
Quantité | 5 mL |
Beilstein | 02, 234 |
Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche