Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188369
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
94-13-3
C10H12O3
180.2
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
4-hydroxybenzoate de propyle
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
94-13-3
C10H12O3
180.2
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
4-hydroxybenzoate de propyle
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 180°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Quantité 5 g
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.