Learn More
Propylamine, 98%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 149310051
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 107-10-8 Poids : 5.00000kg Transport : UN number : 1277 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 5L
Emballage Plastic drum
Code produit. 15119203
  • 281.90€ / 5L
Date dexpédition estimée
du fournisseur 28-12-2018
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
107-10-8
59.112
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
7852
propan-1-amine
C3H9N
MFCD00008205
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CHEBI:39870
CCCN
Spécification
Propylamine
−30°C
Plastic drum
0.719
48.0°C
-83.0°C
98%
98%
CH3CH2CH2NH2
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CCCN
59.112
CHEBI:39870
Liquid
Pure
0.7190g/mL
Authentic
1.3870 to 1.3890
0.5% max. (K.F.)
Colorless to Yellow
5L
107-10-8
C3H9N
MFCD00008205
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
propan-1-amine
7852
59.11
98%
Vidéos