Learn More
Chlorhydrate de propylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042850
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
556-53-6
C3H10ClN
95.57
MFCD00012911
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
11165
hydrogen propan-1-amine chloride
[H+].[Cl-].CCCN
556-53-6
C3H10ClN
95.57
MFCD00012911
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
11165
hydrogen propan-1-amine chloride
[H+].[Cl-].CCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propylamine hydrochloride
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04, 137
Merck Index 15, 7956
Poids de la formule 95.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.