Learn More
Propylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758730
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
103-65-1
C9H12
120.20
MFCD00009377
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
7668
CHEBI:42630
Propylbenzène
CCCC1=CC=CC=C1
103-65-1
C9H12
120.20
MFCD00009377
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
7668
CHEBI:42630
Propylbenzène
CCCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propylbenzene
Point de fusion -99°C
Couleur Jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 158°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4900 to 1.493
Quantité 25 g
Beilstein 05, 390
Merck Index 15, 7957
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.