Learn More
Carbonate de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3346462
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5 kg
108-32-7
C4H6O3
102.09
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
7924
4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
CC1COC(=O)O1
108-32-7
C4H6O3
102.09
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
7924
4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
CC1COC(=O)O1
Propylene carbonate is a polar, aprotic solvent used in paints and coatings and as a high-permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It plays an important role in adhesives, paint strippers, cosmetics, plasticizer, hard surface cleaner, resin cleaner, fiberglass, polyester and polyurethane cleaner. Furthermore, it acts as a cleaner in polyurethane, a carburetor and is used in stereo lithography parts. In electrospray ionization mass spectrometry, it is doped into low surface tension solutions to enhance analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de propylène est un solvant polaire et aprotique utilisé dans les peintures et les revêtements et comme composant de haute permittivité des électrolytes dans les batteries au lithium. Elle joue un rôle important dans les adhésifs, les décapants pour peinture, les cosmétiques, le plastifiant, le nettoyant de surface dur, le nettoyant pour résine, la fibre de verre, le polyester et le nettoyant pour polyuréthane. En outre, il agit comme un nettoyant en polyuréthane, un carburateur et est utilisé dans les pièces de lithographie stéréophonique. Dans la spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, il est dopé dans des solutions à faible tension de surface pour améliorer la charge des analytes.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone, au benzène, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Incompatible avec les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propylene Carbonate
Point de fusion °C to 49°C
Densité 1.204
Point d’ébullition 240°C to 243°C
Point d’éclair 132°C (270°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.421
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 102.09
Forme physique Liquide