Learn More
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog Number p-5391331
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
57-55-6
C3H8O2
76.095
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propane-1,2-diol
CC(CO)O
57-55-6
C3H8O2
76.095
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propane-1,2-diol
CC(CO)O
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol
Quantité 500 mL
Poids de la formule 76.1
Point d’éclair 99.00°C
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.04kg