Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif humain prostaglandine E2
ELISA compétitif
Marque: Invitrogen™ EHPGE2
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
L’ELISA de prostaglandine E2 humaine (Hu PGE2) quantifie l’Hu PGE2 dans le sérum humain, le sang total, la salive, l’urine ou le milieu de culture cellulaire. Le test reconnaîtra exclusivement le Hu PGE2 naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de PGE2 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est inversement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La prostoglandine E2 (PGE2) est un puissant médiateur lipidique produit par le métabolisme de l’acide arachidonique via la voie de la cyclooxygénase (COX). Suite à une stimulation cellulaire, l’acide arachidonique est hydrolysé à partir des phospholipides stockés par l’une des enzymes phospholipase A2 et converti en PGH2 endoperoxyde instable par COX 1 ou COX 2. PGH2 est isomérisé en PGE2 par l’une des 3 enzymes distinctes PGES 1 microsomiques (mPGES 1), mPGES 2, ou une enzyme cytosolique, cPGES. La PGE2 est actif dans un certain nombre de systèmes et de milieux physiologiques, notamment l’inflammation, la régulation immunitaire, la génération de fièvre, la perception de la douleur, la protection du muscosa gastrique, la fertilité et la parturition, ainsi que la rétention de sodium et d’eau. Les effets de la PGE2 sont transduits par 4 des sous-types de récepteurs couplés aux protéines G désignés EP1, EP2, EP3, EP4, avec des valeurs Kd pour la PGE2 allant de 1 à 10 nM. La PGE2 est rapidement métabolisé in vivo par la voie de la prostaglandine 15 déshydrogénase (15 hydroxy PGDH) en métabolite inactif 13,14 dihydro 15 céto PGE2. La demi-vie de la PGE2 dans le système circulatoire est de ∽30 secondes et les concentrations plasmatiques normales sont de 3 à 12 pg/ml.Spécification
39,1-2500 pg/ml | |
Kit ELISA compétitif PGE2 | |
ELISA colorimétrique (substrat de p-NPP) dans des plaques à 96 puits claires | |
Salive, Sang total, Sang total, Sérum, Surnageant | |
96 puits de microplaques | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
10,7% | |
AP | |
Selon le type et le niveau d’échantillon | |
RUO | |
-20°C | |
1 h 20 min |
13,4 pg/ml | |
AP | |
Kit ELISA | |
Aucune réaction croisée significative avec 13,14-dihydro-15-keto-PGF2a ; 6,15-keto-13-dihydro-PGF1a ; thromboxane B2 ; 2-Arachidonoylglycérol ; anandamide ; PGD2 ; acide arachadonique. Moins de 1 % de réaction croisée avec PFG2a; 6-keto-PGF1a ; PGA2; PGB1 ; environ 16 % de réaction croisée | |
Humaine | |
4% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant de dosage, Détection d'anticorps, Conjugué de PA, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Détection d’anticorps PGE2, 6 ml | |
Absorbance à 405 nm moins absorbance à 570 nm | |
96 tests | |
Salive, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl ; urine, 10 μl ; sang total, 10 μl | |
Humaine | |
2 h 45 min |
Sécurité et traitement
- PGE2 standard
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol