Learn More
Abeba™ Protektor Line 1602 Shoes
Leather upper construction includes reflective material.
Marque:  Abeba™ 1602/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Code produit. 15657407
  • 59.80€ / 1 paire
Expédition estimée
19-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Antistatic
  • Leather lining
  • Instep area with lacing
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Leather
Slip resistant
1602
Black
45
Polyurethane
Steel Toe
Vidéos