missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1635 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
79.80€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15687447
|
Abeba™
1635/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697447
|
Abeba™
1635/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607457
|
Abeba™
1635/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617457
|
Abeba™
1635/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627457
|
Abeba™
1635/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637457
|
Abeba™
1635/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647457
|
Abeba™
1635/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657457
|
Abeba™
1635/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15667457
|
Abeba™
1635/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677457
|
Abeba™
1635/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687457
|
Abeba™
1635/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697457
|
Abeba™
1635/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607467
|
Abeba™
1635/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
1635 |