Learn More
Abeba™ Chaussures 1645 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque:  Abeba™ 1645/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.32000kg
Code produit. 15687467
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Antistatiques
  • Doublure en cuir
  • attache velcro
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuir
Antidérapant
1645
Blanc
43
PUR
Acier