Learn More
Abeba™ Chaussures 2230 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque:  Abeba™ 2230/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.22000kg
Code produit. 15678027
  • 75.95€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Antistatiques
  • Doublure en cuir
  • Double attache velcro
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuir
Antidérapant
2230
Blanc
46
PUR
Acier