Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA Agarose
The method of choice for His-tag protein purification.
317.00€ - 4535.00€
Spécification
Capacité de liaison | < 50 mg/ml d’agarose stable |
---|---|
Description | Suspension aqueuse |
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines marquées par His |
Cible | Protéine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11912422
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
745400.25 |
25 ml |
317.00€
25mL |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11952192
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
745400.500 |
500 ml |
4535.00€
500mL |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Enable fast and convenient purification of recombinant polyhistidine-tagged proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
- Proteins from any expression system can be purified under native or denaturing conditions.
- Binding of protein is based on the interaction between the polyhistidine tag of the recombinant protein and immobilized Ni2+ ions.
- Consists of the chelating ligand nitrilotriacetic acid (NTA) immobilized on 6% cross-linked agarose beads that are suitable for batch binding, gravity flow, and FPLC™ columns.
- The resin is precharged with Ni2+ ions and therefore ready to use.
- Technology: Immobilized metal ion affinity chromatography
- Batch binding, gravity flow column chromatography, MPLC / FPLC applications
- Matrix: 6 % beaded agarose (cross-linked), precharged with Ni2+
- Bead size: 45 to 165 μm
Spécification
< 50 mg/ml d’agarose stable | |
4°C à 8°C | |
Protéine | |
NTA (acide nitrilotriacétique) |
Suspension aqueuse | |
Purification de protéines marquées par His | |
Solution protéique |