Learn More
Hamilton™ Colonne de phase inverse PRP-h5
Offre une différence de sélectivité par rapport aux phases stationnaires de silice C18 standard.
Marque: Hamilton™ 79263
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilise le PRP-3 comme base avec une modification pentafluorée, ce qui le rend hydrophobe par nature
- Fonctionnalité dérivée d’un cordon de polymère pentafluoré
- Fournit aux chromatographes les caractéristiques de rétention souhaitées et nécessaires pour certains types d’échantillons
- Conserve ses caractéristiques de performance plus longtemps que de nombreuses colonnes C8 ou C18 à base de silice
- Ses applications comprennent les composés organiques, les produits pharmaceutiques, les produits de digestion protéique, les produits de digestion tryptique et la protéomique
Spécification
Colonne préparative | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
5°C à 85°C | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse |
10 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
1 à 13 | |
1/boîte | |
PSDVB pentafluoré | |
Phase inverse | |
Acier inoxydable |