Learn More
PRPS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PRPS2
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16805335
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27024-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16895325
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27024-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
The function remains unknown.
Spécification
Spécification
PRPS2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P11908, Q9CS42
110639, 5634
PRPS2 Fusion Protein Ag25785
Primary
-20°C
PRPS2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PPRibP, PRPS2, PRS II, PRSII
PRPS2
IgG
Antigen Affinity Chromatography