Learn More
Spectrum Labs™ Modules de filtration PS MicroKos™
Les modules de filtration PS MicroKos™ de Spectrum Labs™, sont des filtres à fibres creuses à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.
Marque: Spectrum Labs™ C02-S500-05-N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
- Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
- Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification
PSU | |
Non stérile | |
Module de filtration à fibres creuses | |
Dia. ext. du boîtier : 4,6 mm |
500 kDa | |
Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle | |
Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm | |
Dia. int. de fibre :0,5 mm, dia. int. de boîtier :4,6 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm |