missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSF™ Black Phylon JCB Low Cut Hikers
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Norme EN ISO 20345:2011, S1 et SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Phylon |
Matériau | Phylon |
Caractéristiques de la semelle | En caoutchouc, semelle intermédiaire en acier |
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, S1 et SRC | |
Phylon | |
En caoutchouc, semelle intermédiaire en acier | |
Chaussures de randonnées | |
Oui |
Noir | |
Phylon | |
Caoutchouc, acier | |
Eau et chocs | |
Chaussures de randonnées JCB à coupe basse |