missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène PSMC3
Concentration 0.46 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16802695
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24142-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16892685
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24142-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a WASP interacting protein (WIP)-related protein. It has been shown that this protein has a role in the WASP-mediated organization of the actin cytoskeleton and that this protein is a potential link between the activated platelet-derived growth factor receptor and the actin polymerization machinery.
Spécification

Spécification

PSMC3
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P17980
5702
PSMC3 Fusion Protein Ag21408
Primary
-20°C
PSMC3
0.46 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Proteasome subunit P50, PSMC3, Tat binding protein 1, TBP 1, TBP1
PSMC3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications