Learn More
PSMD6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PSMD6 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830294
|
Proteintech
12539-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820294
|
Proteintech
12539-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the protease subunit S10 family. The encoded protein is a subunit of the 26S proteasome which colocalizes with DNA damage foci and is involved in the ATP-dependent degradation of ubiquinated proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
PSMD6 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q15008, Q99JI4 | |
289924, 66413, 9861 | |
PSMD6 Fusion Protein Ag3251 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMD6 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0107, p42A, p44S10, PFAAP4, PSMD6, Rpn7, S10, SGA 113M | |
Psmd6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |