Learn More
RETSCH Diviseurs tubulaires rotatifs modèle PT 200
Marque:  RETSCH 40.412.0004
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 37.00000kg
Product Code. 11914202
  • 4772.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
03-06-2021
Add to basket
Description
Description
Diviseur tubulaire rotatif PT200
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide du cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Unité d'entrainement PT200
• Accessoires obligatoires cône inférieur et goulotte d'alimentation
Specifications
Specifications
551 x 520 x 1050mm
Field of application agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals
551mm
1-phase Power Connection
520mm
Rotating Tube Divider
100/240V, 50/60Hz
1050mm
PT 200
~46kg
50/60Hz
100/240V
Videos
SDS
Documents