Learn More
Fisherbrand™ Connecteur 4 voies en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur 4 voies en PTFE Fisherbrand™ se verrouille rapidement avec un couplage de type baïonnette.
14.85€ - 15.95€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10068291
|
Fisherbrand™
016.1112.2 |
44 mm | 44 mm | 14 mm | 6 mm |
15.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10531822
|
Fisherbrand™
016.1113.2 |
48 mm | 48 mm | 14 mm | 8 mm |
14.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Raccord à baïonnette
- Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
1 unité | |
blanc | |
Connecteur |
Autoclavable | |
-200°C | |
14 mm | |
280°C |