Learn More
Merck Rouleau de filtration à membrane Biopore, PTFE hydrophile
Marque:  Merck BGCM00010
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10448213
  • 1810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Rouleau de filtration à membrane Biopore, PTFE hydrophile
Spécification
Spécification
Non stérile
50 ml
Rouleau de filtre à membrane Biopore
1 de chaque
PTFE
0,4 μm
12 mm
1