missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aiguille Luer-Lock en verre borosilicaté et PTFE
Marque: Hospidex XX*MSL
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01350kg
Description
Aiguille Luer Lock biseautée type B, φ ext./φ int.: 0,52/0,18mm, L: 50mm• Le lot
Spécification
Verre borosilicaté, PTFE | |
0,52 mm | |
50 mm |
0,18 mm | |
Aiguille Luer-Lock |