Learn More
Cowie Technology™ Flacon avec bouchon vissé en PTFE
Catalog Number 10167941
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
22mm
26 mm
33mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
10 mm
12mm
19 mm
25mm
35mm
52 mm
57 mm
60mm
Les poignées moulées facilitent la manipulation. Le flacon à vis en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
  • Moulé de manière isostatique en PTFE pur avec une finition interne ultra lisse, homologué par la FDA
  • Insoluble et non contaminant
  • Résistance thermique exceptionnelle, peut être utilisé de -200°C à +280°C
  • Poignées pour faciliter la manipulation
  • Ne pas utiliser, lorsqu’il est scellé, pour des réactions chimiques ou des digestions, desserrer le couvercle lors de la stérilisation thermique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 100 mm
Type de produit Récipient
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 57 mm
À utiliser avec (application) Stockage de produits chimiques dangereux
Hauteur (métrique) avec bouchon 185 mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280deg;C
Plage de températures (métrique) –200 à plus;280deg;C
Épaisseur (métrique) 2,75mm
Poids (métrique) 560 g
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Non