Learn More
Cowie Technology™ Flacon avec bouchon vissé en PTFE
Code produit. p-8007742 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
10 mm
12mm
19 mm
25mm
35mm
52 mm
57 mm
60mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10277950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les poignées moulées facilitent la manipulation. Le flacon à vis en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
  • Moulé de manière isostatique en PTFE pur avec une finition interne ultra lisse, homologué par la FDA
  • Insoluble et non contaminant
  • Résistance thermique exceptionnelle, peut être utilisé de -200°C à +280°C
  • Poignées pour faciliter la manipulation
  • Ne pas utiliser, lorsqu’il est scellé, pour des réactions chimiques ou des digestions, desserrer le couvercle lors de la stérilisation thermique
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
À utiliser avec (application) Stockage de produits chimiques dangereux
Hauteur (métrique) avec bouchon 35 mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280°C
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur (métrique) 2 mm
Poids (métrique) 14 g
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Closure Included Oui
Graduated Non
Type de produit Récipient
Diamètre (métrique) 22mm
Type de bouchon Bouchon à vis