Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE
Tubes résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
12.60€ - 15.25€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec | Racks pour tubes à essai en PTFE |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10609292
|
Fisherbrand™
|
Rond | 17 mL |
15.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10251712
|
Fisherbrand™
|
Conique | 13 mL |
12.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PTFE
- Finition interne lisse
- Utilisable à 280°C
- Disponible en fond conique et rond
- Avec rebord
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
1 | |
Non | |
Tubes à essai à centrifuger |
Blanc | |
Racks pour tubes à essai en PTFE | |
Autoclavable | |
Non |