Learn More
Labconco™ Bloc en aluminium revêtu de PTFE pour RapidVap™ N2/48
Blocs en aluminium revêtus de PTFE pour une utilisation avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2/48.
Marque:  Labconco™ 7482100
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11776419
  • 1974.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
12-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tous les systèmes d’évaporation RapidVap N2/48 nécessitent un bloc (non inclus)
  • Verrerie requise (non incluse)
  • Des blocs personnalisés pour la verrerie spéciale, tels que des flacons VOA, sont disponibles sur demande
  • Tous les systèmes d’évaporation RapidVap N2/48 nécessitent un bloc (non inclus)
  • En aluminium revêtu de PTFE pour une résistance à la corrosion
  • Peut accueillir 48 tubes jusqu’à 23 ml
Spécification
Spécification
Jusqu’à 6 ml par tube
Systèmes d’évaporation RapidVap N2/48
Accessoire, bloc
Aluminium avec revêtement en PTFE
48 tubes