Learn More
Bohlender™ Distributeurs en PTFE pour flacons
Catalog Number p-7158913
Click to view available options
Comprend:
2 robinets d’arrêt
3 robinets d’arrêt
Bouchon à vis noir en PPS pour filetage GL 45, excellent pour les applications HPLC.
  • Résistance à des températures allant de −50°C à +200°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Corps en PTFE avec 2 ou 3 ports avec filetage femelle UNF de 0,25 po. 28 G sur les côtés supérieur et inférieur et robinet d’arrêt en FEP pour chaque port
  • L’irrégularité possible du col du flacon est compensée par un joint torique derrière une bague d’étanchéité élastique
  • Le corps du distributeur peut être tourné indépendamment du bouchon à vis
  • Le distributeur complètement assemblé peut être retiré complètement et fixé sur un autre flacon sans le risque de démonter la tubulure
À utiliser avec (équipement) Diam. interne de la tubulure 1,6 mm x dia. ext. 3,2 mm
Comprend 2 robinets d’arrêt
Plage de températures (métrique) minus;50deg; à plus;200deg;C
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité Conformité FDA