Learn More
Saint Gobain Life Sciences Boîte d’évaporation en PTFE Chemware™
Code produit. 12360679
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12360679
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069044
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte d’évaporation en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ peut être utilisée pour concentrer une solution ou pour créer des précipités solides.
  • Chimiquement inerte
  • Convient aux échantillons ultra-purs
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 550°F (288°C)
  • Peut être utilisée comme un bain peu profond, comme une boîte de séchage ou comme un couvercle de bécher pour protéger le contenu de la poussière et d’autres contaminants
  • La surface non adhésive est résistante aux taches et facile à nettoyer
  • Large bec verseur facilitant le versement
  • Peut être utilisée pour les applications biotechnologiques, chimiques, laitières/alimentaires/boissons, environnementales, de laboratoire et pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3.4 oz.
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Plage de températures (impériale) Up to 550°F
Plage de températures (métrique) Up to 288°C
Hauteur (métrique) 37,3 mm
Hauteur (impériale) 1.5 in.