Learn More
Bohlender™ Joints à vis de laboratoire en PTFE EX
Pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
32.70€ - 65.88€
Spécification
Type de produit | Joints à vis conducteurs de laboratoire |
---|---|
Matériau | PTFE-EX, PPS-EX |
À utiliser avec (application) | Raccorder un équipement à la tubulure à paroi rigide |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
Propriétés de résistance | Excellente résistance chimique |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10024524
|
Bohlender™
D840-74 |
D.E. 6 mm |
32.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450105
|
Bohlender™
D842-74 |
D.E. 10 mm |
56.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10247934
|
Bohlender™
D842-80 |
D.E. 12 mm |
43.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10195924
|
Bohlender™
D842-90 |
D.E. 14 mm |
65.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +250°C
- Excellente résistance chimique
- Pression max. de 10 bar
- Autoclavable à 121°C
- Adapté au vide
- Conductivité de 1,000 kOhm
- Bouchon à vis en PPS-EX noir conducteur renforcé en fibres de verre
- Pièces internes en PTFE-EX conducteur
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles dans une gamme de tailles de filetage GL pour s’adapter à différents diamètres de tubulure
Spécification
Joints à vis conducteurs de laboratoire | |
Raccorder un équipement à la tubulure à paroi rigide | |
Excellente résistance chimique |
PTFE-EX, PPS-EX | |
-20°C | |
250°C |