Learn More
Bohlender™ Extension en PTFE avec adaptateur pour filtres pour seringue
Description
- Conformité FDA
- En PTFE
- Avec cône Luer femelle pour la fixation des filtres pour seringue
- Diamètre extérieur de 3,5 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Matériau | PTFE |
| Couleur | Blanc |
| Description | With female Luer cone |
| Diamètre (métrique) externe | 3,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Aération stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Filtre pour seringue |