Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tuyaux en PTFE
Tubulure en fluoropolymère entièrement fluorée. Les tuyaux en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ sont opaques à transparents et ont un haut degré de rigidité.
Marque: Saint Gobain Life Sciences TR0608
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Description
- Entièrement fluorée
- Rigide
- Température de fonctionnement élevée
Spécification
Hose | |
0.24 in. | |
PTFE | |
8 mm | |
5 m | |
1 mm | |
-240°C | |
Transparent | |
260°C |
Autoclavables | |
6 mm | |
0.31 in. | |
16.4 ft. | |
0.04 in. | |
Pharmacie, industrie chimique, industrie automobile et pompage des liquides ultra-purs à hautes températures | |
1/boîte | |
Semi-rigide |