Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST 42
Marque:  Horst™ 23212
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10497881
  • 210.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Spécification
9 Lm
9m
HST 42
Humidity-proof Heating Cable
9 Lm
42V Voltage
9m