Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST 42
Marque:  Horst™ 23214
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10649042
  • 241.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Spécification
13 Lm
13m
HST 42
Câble chauffant étanche
13 Lm
Tension 42 V
13m