Learn More
Horst™ Câble chauffant HSTD en PTFE
Marque:  Horst™ 025206
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10789822
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2022
Spécification
5 m (L)
Tension ∼230 V
5m
5 m (L)
HSTD
Câble chauffant