Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons fermés avec revêtement en PTFE
Click to view available options
Niveau:
Non traitées
Nbre par carton:
24
Matériau:
Joint en PTFE
PP
Polypropylène
Description
Les bouchons fermés avec revêtement en PTFE Thermo Scientific™ sont des bouchons de rechange pour les flacons, jarres, bidons et tubes d’échantillonnage environnementaux en verre Thermo Scientific.Il s’agit des mêmes bouchons haute qualité avec revêtement en PTFE que ceux utilisés sur nos récipients en verre pour échantillons environnementaux Thermo Scientific.Le revêtement en PTFE est encollé sur le bouchon afin qu’il ne tombe pas ou ne se désolidarise pas du bouchon.
- Bouchon fermé en polypropylène blanc avec revêtement encollé en PTFE
- Le bouchon 24-414 a un liner en silicone avec une face en PTFE pour un rembourrage supplémentaire et une étanchéité accrue et sécurisée lorsqu’il est utilisé avec les flacons et des tubes de VOA
Inclut :
Bouchon avec liner encollé
Compatibles avec :
Conçu pour une utilisation avec les flacons, cuves, bidons et tubes en verre pour échantillons environnementaux Thermo Scientific.
Spécification
Joint de fermeture | PTFE |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 89 à 400 mm |
Type de produit | Bouchon avec doublure greffée |
Paramètres de certification | Aucun |
Couleur | Blanc |
Description | Bouchon fermé sur le dessus |
Matériau | Joint en PTFE |
Nbre par carton | 24 |
Couleur de bouchon | Blanc |