Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
Marque:  Cole-Parmer™ 31521-23
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11795268
  • 257.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
  • Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Spécification
300°F
120°psi
22,23 cm
–200°F
1/2 po
3,81 cm
150°C
PTFE
Collecteur en PTFE ; 8 sorties ; entrée NPT(F) 1/2 po
-129°C
1/2 po
3,81 cm