Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
3.50€ - 31.65€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11898882
|
Fisherbrand™
|
1,5mm | 8mm |
22.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11868882
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 3 mm |
19.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11808892
|
Fisherbrand™
|
3mm | 13mm |
20.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11878882
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 5 mm |
31.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11828892
|
Fisherbrand™
|
1.5 mm | 15 mm |
25.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12656316
|
Fisherbrand™
|
3mm | 20mm |
27.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16245851
|
Fisherbrand™
|
3mm | 30 mm |
24.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11888882
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 6 mm |
22.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11858882
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 2 mm |
19.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11818892
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 8 mm |
24.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11888952
|
Fisherbrand™
|
2mm | 7mm |
26.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652401
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Conçus pour les récipients les plus petits.Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
- Livré dans des flacons avec bouchon à clipser réutilisables.
- Pour l’agitation dans des tubes à essai, des béchers de petite taille ou d’autres récipients.
- Autoclavables.