Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubulure en PTFE
Flexibilité et résilience pour un usage général en laboratoire. La microtubulure en PTFE Adtech Polymer Engineering™ est excellente pour le travail à haute température et le transfert de produits chimiques corrosifs.
153.70€ - 380.54€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (métrique) | 30 m |
À utiliser avec (application) | Travail à chaud, transfert de produits chimiques corrosifs |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11919445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/05 |
0,3 mm | 0,76 mm |
153.70€
30m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11929445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/13 |
0,56 mm | 1,07 mm |
190.80€
30m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11949445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/06 |
1,06 mm | 1,68 mm |
262.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11939445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/14 |
0,81 mm | 1,63 mm |
380.54€
30m |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11959445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/01 |
1,32 mm | 1,93 mm |
269.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Température maximale de 260°C (point de fusion : 330°C)
- Sans adhérence
- Surface de faible friction
- Très haute résistance aux produits chimiques et aux solvants
- Très haute résistance électrique, parfaits pour l’isolation
- Physiologiquement neutre
- Non polluante et inodore
- Stérilisable et autoclavable
- Conforme à la FDA
Spécification
FDA | |
PTFE | |
Travail à chaud, transfert de produits chimiques corrosifs | |
1/boîte | |
Flexible |
Autoclavables | |
30 m | |
-240°C | |
Translucide | |
260°C |