Learn More
Cowie Technology™ Pinces brucelles pointues en PTFE
Les pinces brucelles pointues en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
25.55€ - 35.35€
Spécification
Type de pointe | Pointues |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | PTFE |
Type de produit | Forceps / Pinces brucelles en PTFE |
Finition | Lisse |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10292092
|
Cowie Technology™
027.101 |
100 mm |
25.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10313792
|
Cowie Technology™
027.151 |
150 mm |
30.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10457742
|
Cowie Technology™
027.201 |
200 mm |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chimiquement inerte
- Non contaminantes
- Utilisables jusqu’à 280°C
- Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Pointues | |
PTFE | |
Lisse |
1/boîte | |
Forceps / Pinces brucelles en PTFE | |
Rigide |