Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T en PTFE / polypropylène
En PTFE avec levier de vanne en polypropylène. Excellente résistance chimique. Comprend des embouts pour tuyaux intégrés.
Marque: BRAND™ 88670
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En PTFE
- Vanne en polypropylène
- Avec embout pour tuyau intégré
Spécification
4 mm | |
7 mm | |
PP |
PTFE | |
Embout pour tuyau intégré |