Learn More
Fisherbrand™ Pelles
Chimiquement inertes et parfaitement lisses. Les pelles Fisherbrand™ sont moulées à partir de plastique en PTFE.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Code produit. 11792484
  • 28.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Longueur totale de 140 mm
  • Parois épaisses pour plus de durabilité
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Spécification
Pelle
Autoclavable
Blanc
Ajout de poudres aux récipients
140 x 30 mm
20 mm
140 mm
60 mm
30 mm
PTFE
PTFE
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
-200°C à +280°C
140 x 30 x 20 mm
20 mm
80 mm
30 mm