Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 3053880
Informations supplémentaires : Poids : 0.02720kg
Code produit. 16629295
  • 240.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
  • Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
Spécification
Spécification
100
Joint d’étanchéité en PTFE
PTFE
1,27 cm