Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
Marca:  Cole-Parmer™ 3053886
Dettagli aggiuntivi : Poids : 0.02270kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16639295
  • 221.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
Specifica
Specifica
100
Joint d’étanchéité en PTFE
PTFE
3,81 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali