Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 3053840
Informations supplémentaires : Poids : 0.02270kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16649285
  • 192.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 08-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
Spécification
Spécification
40
1,27 cm
PTFE
Joint d’étanchéité en PTFE