Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 3053868
Informations supplémentaires : Poids : 0.04540kg
Code produit. 16619295
  • 207.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
Spécification
Spécification
60
5,08 cm
PTFE
Joint d’étanchéité en PTFE