Learn More
Fisherbrand™ Spatules en PTFE
Les spatules en PTFE Fisherbrand™ ont une épaisseur de 5 mm
15.85€ - 17.75€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Description | Spatules en PTFE Fisherbrand™ |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16246051
|
Fisherbrand™
|
150 x 18 mm |
15.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16256051
|
Fisherbrand™
|
210 x 25 mm |
17.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures de -200°C à +280°C
- Non contaminantes
- Faciles à nettoyer
- 5 mm d’épaisseur
Spécification
1 de chaque | |
Spatules en PTFE Fisherbrand™ | |
PTFE |