Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible Fisherbrand™ est autoclavable et comprend un anneau de rotation.
17.25€ - 32.70€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10500482
|
Fisherbrand™
|
102 x 16 x 16 mm |
17.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10120002
|
Fisherbrand™
|
127 x 16 x 16 mm |
27.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10466402
|
Fisherbrand™
|
150 x 19 x 19 mm |
32.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12606326
|
Fisherbrand™
|
32 x 8 x 8 mm |
28.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Garanti inerte et étanche
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Cylindrique | |
Anneau en PTFE |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |