Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE Fisherbrand™ avec anneau de rotation conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
3.50€ - 87.85€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant |
Forme | Cylindrique, Anneau de rotation |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11898862
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm |
87.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11888862
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
53.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265811
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm |
50.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12661156
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6 mm |
23.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12651156
|
Fisherbrand™
|
12mm | 6mm |
10.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11868862
|
Fisherbrand™
|
35mm | 6mm |
33.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11868962
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm |
82.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11878862
|
Fisherbrand™
|
40mm | 8mm |
30.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11808972
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm |
40.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11848862
|
Fisherbrand™
|
25mm | 6mm |
28.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11838862
|
Fisherbrand™
|
20mm | 6mm |
25.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11898962
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 8 mm |
39.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11818862
|
Fisherbrand™
|
12mm | 4,5mm |
22.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11808862
|
Fisherbrand™
|
8mm | 3mm |
19.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10018131
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12379507
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10373592
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11527812
|
Fisherbrand™
|
40mm | 8mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11888962
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12641156
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11507812
|
Fisherbrand™
|
25mm | 6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11527792
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11597802
|
Fisherbrand™
|
20mm | 6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12359507
|
Fisherbrand™
|
12mm | 6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11537812
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11587802
|
Fisherbrand™
|
12mm | 4,5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11517812
|
Fisherbrand™
|
35mm | 6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12349507
|
Fisherbrand™
|
8mm | 3mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Offrent une agitation stable.Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavable
Specifications
Oui | |
Blanc | |
Cylindrique, Anneau de rotation |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |